Läs mer
Bochem™ 18/10 propelleromrörare i rostfritt stål med 3 fixeringsblad
Produktkod. 10395353
Change view
Diameter (metrisk):
50 mm
70 mm
100 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
10395353 100 mm
10102701 50 mm
10284171 70 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10395353 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 9116
Beräknad leverans: 05-11-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) axel 10 mm
För användning med (applikation) Idealisk för homogenisering och suspendering
Inkluderar 3 Fixa bladen
Längd (metrisk) 800 mm
Kvantitet 1 vardera
Typ Propelleromrörare
Material Rostfritt stål (18/10)