Läs mer
Bochem™ 18/10 Propelleromrörare i rostfritt stål
Beskrivning
- För blandning av media med låg och medelviskositet
- Idealisk för homogenisering och suspension
- Axialt flöde
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) axel | 8 mm |
| För användning med (applikation) | Blandning av media |
| Längd (metrisk) | 400 mmH |
| Kvantitet | 1 förpackning |
| Hastighet | Medium till Hög |
| Viskositetsbetyg | Låg till Medium |