Läs mer
Bochem™ 18/10 Stång i rostfritt stål
Produktkod. 10519091
Change view
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
10519091 750 mm
10730052 500 mm
10465641 600 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10519091 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 5112
Beräknad leverans: 25-11-2026
Stöd M10 basen med ™Bochem 18/10 rostfritt stål.
  • 18/10 Rostfri konstruktion
  • Med gänga M10
  • Stång för stativbaser
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 750 mm
Diameter (metrisk) Stång 12 mm
Inkluderar M10 gänga
Produkttyp Stång i rostfritt stål
Trådstorlek M10
För användning med (utrustning) För stativunderlag M10
Kvantitet 1 st