Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål spatel
Längd (metrisk):
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 1 sida av spateln är avsmalnande
- Lätt grepp
- Stål, rostfritt
- Analystyp
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Sked |
| Produkttyp | Sked spatel |
| För användning med (applikation) | För analys |
| Mått (L x B) | F x E 35 x 23 |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Typ av handtag | Avsmalnande |
| Längd (metrisk) | 200 mm |