Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfria spatlar, sked/rund/böjd
Produktkod. 10335671
Längd (metrisk):
180 mm
185 mm
210 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2mm
3mm
4mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10335671
Brand: Bochem™ 3204
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
  • Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Sked/Rund/Böjd
Produkttyp Spatel
För användning med (applikation) Används för en mängd olika applikationer
Bladmaterial Rostfritt stål (18/10)
Diameter (metrisk) Yttre 4mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 210 mm