Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfria spatlar, sked/rund/böjd
Längd (metrisk):
180 mm
185 mm
210 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
2mm
3mm
4mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Sked/Rund/Böjd |
| Produkttyp | Spatel |
| För användning med (applikation) | Används för en mängd olika applikationer |
| Bladmaterial | Rostfritt stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 210 mm |