Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfria spatlar, med knopp
Längd (metrisk):
150 mm
210 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
4,5 mm
5 mm
Beskrivning
- Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Form | Med knopp |
| Produkttyp | Spatel |
| Längd (metrisk) kniv | 70 mm |
| Bredd (metrisk) | 11 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 11 mm |
| Bladmaterial | Rostfritt stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4,5 mm |
| Mått (L x B) | 210 x 11 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Visa mer |