Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfria spatlar, med knopp
Produktkod. 10706821
Längd (metrisk):
150 mm
210 mm
300 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4mm
4.5mm
5mm
Produktkod. 10706821
Brand: Bochem™ 3270
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
  • Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Form Med knopp
Produkttyp Spatel
Längd (metrisk) kniv 60 mm
Bredd (metrisk) 9 mm
Bredd (metrisk) kniv 9 mm
Bladmaterial Rostfritt stål (18/10)
Diameter (metrisk) Yttre 4mm
Mått (L x B) 150 x 9 mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 150 mm