Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfria sked spatlar
Produktkod. p-8003330
Längd (metrisk):
120 mm
235 mm
Längd (metrisk) kniv:
25 mm
35 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4mm
5mm
Bredd (metrisk) kniv:
10 mm
18 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10393371
Brand: Bochem™ 3470
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
  • Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Sked spatel
För användning med (applikation) Multifunktionssked för en mängd olika användningsområden
Längd (metrisk) kniv 35 mm
Bredd (metrisk) kniv 10 mm
Bladmaterial Rostfritt stål (18/10)
Diameter (metrisk) Yttre 5mm
Handtagsmaterial Rostfritt stål (18/10)
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 120 mm