Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfria sked spatlar
Beskrivning
- Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Produkttyp | Sked spatel |
| Längd (metrisk) kniv | 70 mm |
| Bredd (metrisk) | 14 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 10 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 250 mm |