Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfria sked spatlar
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Längd (metrisk) kniv:
40 mm
50 mm
70 mm
Beskrivning
- Tillverkad av 18/10 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Produkttyp | Sked spatel |
| Längd (metrisk) kniv | 40 mm |
| Bredd (metrisk) | 10 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 10 mm |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido