Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfria skedar
Längd (metrisk):
120 mm
135 mm
180 mm
195 mm
280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Sked |
| Handtagsmaterial | Rostfritt stål (18/10) |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 195 mm |