Läs mer
Bochem™ 18/10 rostfritt stål standardsked spatel
Produktkod. 10045070
Change view
Längd (metrisk):
230 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
10045070 230 mm
1 options
Produktkod. 10045070 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 3215
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. BOCHEM™ 18/10 Rostfritt stål Standard Spoon Spatel är en standard spatel.
  • Stål, rostfritt
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Sked spatel
För användning med (applikation) Designad för ett brett användningsområde
Diameter (metrisk) Yttre 4mm
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 230 mm