Läs mer
Bochem™ 18/10 stödstång i rostfritt stål
Produktkod. 10529091
Change view
Längd (metrisk):
1000 mm
För användning med (utrustning):
Stativbottnar med gänga M10
Produkttyp:
Stödstång
Material:
Rostfritt stål (18/10)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) För användning med (utrustning) Produkttyp Material Förpackningsstorlek
10529091 1000 mm Stativbottnar med gänga M10 Stödstång Rostfritt stål (18/10) Varje
1 options
Produktkod. 10529091 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 5113
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av 18/10 rostfritt stål. BOCHEM™ 18/10 stödstång i rostfritt stål levereras med M10-gänga.
  • Stål, rostfritt
  • Med gänga M10
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Längd (metrisk) 1000 mm
Produkttyp Stödstång
För användning med (utrustning) Stativbottnar med gänga M10
Kvantitet 1 st