Läs mer
Bochem™ 18/10 Transportkanna i rostfritt stål
Produktkod. 10594261
Diameter (metrisk):
220 mm
270 mm
Produktkod. 10594261
Brand: Bochem™ 8384
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 L
Material Rostfritt stål
Form Cylindrisk
Typ Transportkanna
Höjd (metrisk) 440 mm
Diameter (metrisk) 270 mm