Läs mer
Bochem™ 18/10 Transportkanna i rostfritt stål
Produktkod. 10642692
Diameter (metrisk):
220 mm
270 mm
Produktkod. 10642692
Brand: Bochem™ 8381
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 L
Material Rostfritt stål
Form Cylindrisk
Typ Transportkanna
Höjd (metrisk) 350 mm
Diameter (metrisk) 220 mm