Läs mer
Bochem™ 18/10 Stativ i rostfritt stål
Diameter (metrisk) Yttre:
100 mm
120 mm
140 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 180 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 100 mm |
| Produkttyp | Stativ |
| Kvantitet | 1 Pk. |