Läs mer
Bochem™ 18/10 Vågskopa i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Produkttyp | Vägningsskopa |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5mm |
| Handtagsmaterial | Rostfritt stål (18/10) |
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 220 mm |