Läs mer
Bochem™ 18/10 Vågskopa i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Konisk |
| Material | Rostfritt stål |
| Form | Konisk |
| Typ | Vägningsskopa |
| Mått (L x B) | 250 x 65 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm, 120 mm |
| Bredd (metrisk) | 65 mm |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |