Läs mer
Bochem™ 18/10 stållock för transportcontainrar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Material | Rostfritt stål |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Vikt (metrisk) | 737 g |
| Höjd (metrisk) | 400 mm |
| För användning med (utrustning) | 30 L behållare i rostfritt stål |
| Stängningsmaterial | Rostfritt stål |
| Diameter (metrisk) | 300 mm |
| Förslutningstyp | Lock |
| Form | Rund |
| Visa mer |