Läs mer
Bochem™ 18/10 stålskal
Produktkod. 10596255
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10596255 4 l
1 options
Produktkod. 10596255 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8606
Beräknad leverans: 02-11-2026
Specifikationer
Material Rostfritt stål (18/10)
Kapacitet (metrisk) 4 l
Höjd (metrisk) 135 mm
Diameter (metrisk) 245 mm
Form Hög
Produkttyp Skal