Läs mer
Motic™ 18/28-serien sladdlöst LED-mikroskop
Produktkod. 15415102
Change view
Huvud stil:
Monokulär, 45° Lutande, 360° Roterande
Trinokulär med dioptrijustering, 30° lutande, 360° roterande, lätt split 50/50
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Huvud stil unitSize
15415102 Monokulär, 45° Lutande, 360° Roterande Varje
15495102 Trinokulär med dioptrijustering, 30° lutande, 360° roterande, lätt split 50/50 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415102 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer PD8041A201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3180.00 SEK
    2666.39 SEK / Paket med 1
    Save 513.61 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealiskt lämpat mikroskop för akademisk mikroskopi. Motic™ 18/28-serien sladdlösa LED-mikroskop erbjuder en unik ergonomisk form, överlägsen optik och bärbarhet.
  • Klar vit LED-belysning utan värme.
  • Uppladdningsbart batteripaket underlättar sladdlös användning.
  • Monokulära, kikare och trinokulära versioner tillgängliga.
  • DIN EA akromatiska objektiv 4X, 10X och 40X
  • Separerad och koaxiell grov- och finfokusering med ett minsta steg på 2 m μför att säkerställa ett perfekt fokuserat prov.
  • Integrerat mekaniskt steg tillgängligt.
Specifikationer
Kondensor typ Speciell inbyggd 0,65 NA kondensor med irismembran
Beskrivning Separat grov- och finfokuseringssystem med övre gränsstopp för att förhindra skador på diabilder och objektiv och justering av fokusspänning för att förhindra scenavdrift.
Okular WF 10X/18 mm
Huvud stil Monokulär, 45° Lutande, 360° Roterande
Typ av belysning LED
Förstoringskraft 4X, 10X, 40XS
Modell 1801 LED sladdlöst mikroskop
Måltyper EA Achromatic, Parfocal och Parcentric
Produkttyp Sladdlöst LED-mikroskop
Inkluderar Stort 120 mm x 125 mm scen med låsta fjäder-scenklämmor, inbyggd okularpekare
Nosstycke Omvänt monterad, fyrdubbelt roterande nosstycke med positiva klickstopp för exakta förstoringsändringar