Läs mer
Motic™ 18/28-serien sladdlöst LED-mikroskop
Produktkod. 15495102
Change view
Huvud stil:
Monokulär, 45° Lutande, 360° Roterande
Trinokulär med dioptrijustering, 30° lutande, 360° roterande, lätt split 50/50
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Huvud stil Förpackningsstorlek
15495102 Trinokulär med dioptrijustering, 30° lutande, 360° roterande, lätt split 50/50 Varje
15415102 Monokulär, 45° Lutande, 360° Roterande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495102 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1100102201044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8864.18 SEK
    6946.69 SEK / Paket med 1
    Save 1917.49 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 12-01-2027
Idealiskt lämpat mikroskop för akademisk mikroskopi. Motic™ 18/28-serien sladdlösa LED-mikroskop erbjuder en unik ergonomisk form, överlägsen optik och bärbarhet.
  • Klar vit LED-belysning utan värme.
  • Uppladdningsbart batteripaket underlättar sladdlös användning.
  • Monokulära, kikare och trinokulära versioner tillgängliga.
  • DIN EA akromatiska objektiv 4X, 10X och 40X
  • Separerad och koaxiell grov- och finfokusering med ett minsta steg på 2 m μför att säkerställa ett perfekt fokuserat prov.
  • Integrerat mekaniskt steg tillgängligt.
Specifikationer
Kondensor typ Kuggstångsmonterad 1,25 NA Abbe kondensor med irismembran och filterhållare
Beskrivning Separat grov- och finfokuseringssystem med övre gränsstopp för att förhindra skador på diabilder och objektiv och justering av fokusspänning för att förhindra scenavdrift.
Okular WF 10X/18 mm
Huvud stil Trinokulär med dioptrijustering, 30° lutande, 360° roterande, lätt split 50/50
Typ av belysning LED
Förstoringskraft 4X, 10X, 40XS
Modell 2823 LED sladdlöst mikroskop
Måltyper EA Achromatic, Parfocal och Parcentric
Produkttyp Sladdlöst LED-mikroskop
Inkluderar Stort 133 mm x 136 mm mekaniskt bord med låga koaxialkontroller
Nosstycke Omvänt monterad, fyrdubbelt roterande nosstycke med positiva klickstopp för exakta förstoringsändringar