Läs mer
(+)-(18-Crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-(18-Crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxamide |
| CAS | 57207-22-4 |
| Molekylformel | C24 H44 N4 O10 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H44N4O10/c1-25(2)21(29)17-18(22(30)26(3)4)36-14-10-34-12-16-38-20(24(32)28(7)8)19(23(31)27(5)6)37-15-11-33-9-13-35-17/h17-20H,9-16H2,1-8H3/t17-,18-,19-,20-/m1/s1 |
| LEDER | CN(C)C(=O)[C@@H]1OCCOCCO[C@H]([C@@H](OCCOCCO[C@H]1C(=O)N(C)C)C(=O)N(C)C)C(=O)N(C)C |
| IUPAC-namn | (2R,3R,11R,12R)-2-N,2-N,3-N,3-N,11-N,11-N,12-N,12-N-octamethyl-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane-2,3,11,12-tetracarboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 548.63 |
| Formel vikt | 548.3057 |