Läs mer
(-)-(18-Crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-(18-Crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxylic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O14/c17-13(18)9-10(14(19)20)29-7-3-26-4-8-30-12(16(23)24)11(15(21)22)28-6-2-25-1-5-27-9/h9-12H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1 |
| Formel vikt | 440.1166 |