Läs mer
18-Crown-6, ≥99.0% (GC), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15640870 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackning:
Glass Bottle
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15640870 5 g Glass Bottle 5g
15620870 10 g Poly Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15640870 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 076735G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 17455-13-9
Molekylformel C12H24O6
Molekylvikt (g/mol) 264.32
MDL-nummer MFCD00005113
InChI-nyckel XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 18-crown-6, 18-crown-6 ether, ethylene oxide cyclic hexamer, 18-crown-6-ether, unii-63j177nc5b, ccris 3587, 18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexanoxacyclooctadecane, 18-crown-6/1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
PubChem CID 28557
ChEBI CHEBI:32397
IUPAC-namn 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
LEDER C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 18-Crown-6
Smältpunkt 42°C to 45°C
Färg Colorless
Flampunkt >113°C (>235.4°F)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 5 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1619616
Formel vikt 264.32g/mol
Procent renhet ≥99.0% (GC)