Läs mer
18-Crown-6, 99 %
Produktkod. 11463594
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463594 250 g 250g
11443594 10 g 10g
11453594 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463594 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11249.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 17455-13-9 | C12H24O6 | 264,32 g/mol
18-Crown-6 används som en effektiv fasöverföringskatalysator och som komplexbildare med en mängd olika små katjoner. Det är involverat i syntesen av diaryletrar, diaryltioetrar och diarylaminer förmedlade av kaliumfluorid-aluminiumoxid och 18-krona-6. Det underlättar lösligheten av kaliumpermanganat i bensen, som används för att oxidera de organiska föreningarna. Det används för att påskynda olika substitutionsreaktioner samt förstärker kraften hos nukleofiler som kaliumacetat. Det används i alkyleringsreaktionerna i närvaro av kaliumkarbonat, N-alkylering av glutarimid och succinimid med dimetylkarbonat. Komplexet som bildas genom dess reaktion med kaliumcyanid fungerar som en katalysator vid cyanosilylering av aldehyder, ketoner och kininer med trimetylsilylcyanid (TMSCN).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
18-Crown-6 används som en effektiv fasöverföringskatalysator och som komplexbildare med en mängd olika små katjoner. Det är involverat i syntesen av diaryletrar, diaryltioetrar och diarylaminer förmedlade av kaliumfluorid-aluminiumoxid och 18-krona-6. Det underlättar lösligheten av kaliumpermanganat i bensen, som används för att oxidera de organiska föreningarna. Det används för att påskynda olika substitutionsreaktioner samt förstärker kraften hos nukleofiler som kaliumacetat. Det används i alkyleringsreaktionerna i närvaro av kaliumkarbonat, N-alkylering av glutarimid och succinimid med dimetylkarbonat. Komplexet som bildas genom dess reaktion med kaliumcyanid fungerar som en katalysator vid cyanosilylering av aldehyder, ketoner och kininer med trimetylsilylcyanid (TMSCN).
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17455-13-9
Molekylformel C12H24O6
Molekylvikt (g/mol) 264.32
MDL-nummer MFCD00005113
InChI-nyckel XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 18-crown-6, 18-crown-6 ether, ethylene oxide cyclic hexamer, 18-crown-6-ether, unii-63j177nc5b, ccris 3587, 18-crown 6-ether, 1,4,7,10,13,16-hexanoxacyclooctadecane, 18-crown-6/1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecane
PubChem CID 28557
ChEBI CHEBI:32397
IUPAC-namn 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyklooktadekan
LEDER C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 18-Crown-6
Smältpunkt 37 °C till 41 °C
Densitet 1.175
Kokpunkt 116 °C (0,2 mmHg)
Flampunkt 109 °C (228 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 g
Beilstein 1619616
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,2602
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 264.32
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.