Läs mer
18-Crown-6, TRC
Produktkod. 30353984
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30353984 10 g
1 options
Produktkod. 30353984 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC82487510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 18-Crown-6
CAS 17455-13-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12H24O6
Kvantitet 10 g
Synonym 18-Crown-6 ether, Ethylene Oxide Cyclic Hexamer, 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, NSC 159836
InChI formel InChI=1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
LEDER C1COCCOCCOCCOCCOCCO1
IUPAC-namn 1,4,7,10,13,16-hexaoxacyklooctadekane
Molekylvikt (g/mol) 264.32
Formel vikt 264.1573