Läs mer
Hamilton 18-gauge dosrör, avsmalnande
Produktkod. 31257783
Produktkod. 31257783 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 10106147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.68 SEK
    668.78 SEK / Paket med 1
    Save 13.90 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lång 1372 mm rör med 18 gauge designad för precis vätskehantering. Har avsmalnande ändar för kontrollerad och effektiv dosering.
  • 18-gauge Dispense Tubing Assembly (PN: 10106147) designad för exakt vätskedosering
  • Inkluderar en precisionsbearbetad 0,25 tum - 28 (UNF) PEEK montering för säkra anslutningar
  • Levereras med 54 tum (1 372 mm) 18-gauge FEP-rör
  • Rörmått: 0,075 tum O.D. x 0,043 tum Id. (1,905 mm O.D. x 1,092 mm I.D.)
  • Utrustad med spänningsavlastningsfjädrar för att förbättra hållbarheten och minska påfrestningar på slangarna
  • Har en avsmalnande spets för att optimera doseringsnoggrannheten
Specifikationer
Produkttyp Slangar för pumpar
Längd (metrisk) 54 tum