Läs mer
Hamilton 18 gauge fyllnadsrör, trubbigt
Produktkod. 31257798
Change view
Längd (engelska):
48 tum
Produktkod. Längd (engelska)
31257798 48 tum
1 options
Produktkod. 31257798 Leverantör Hamilton Leverantörsnummer 10106145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.68 SEK
    668.78 SEK / Paket med 1
    Save 13.90 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 21-10-2026
Lång 1219 mm rör med 18 gauge designad för pålitlig vätskeöverföring. Har trubbiga ändar för konsekvent och kontrollerad fyllning.
  • 18-gauge fyllnadsrörsmontering (PN: 10106145) designad för pålitlig vätskeöverföring
  • Inkluderar en precisionsbearbetad 0,25 tum - 28 (UNF) PEEK montering för säkra anslutningar
  • Levereras med 48 tum (1 219 mm) 18-gauge FEP-rör
  • Rörmått: 0,075 tum O.D. x 0,043 tum Id. (1,905 mm O.D. x 1,092 mm I.D.)
  • Utrustad med spänningsavlastningsfjädrar för att förbättra hållbarheten och minska påfrestningar på slangarna
Specifikationer
Produkttyp Slangar för pumpar
Längd (engelska) 48 tum