Läs mer
18-β -Glycyrrhetinsyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-139162 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10570931
Brand: Thermo Scientific Acros 120150050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 471-53-4 | C30H46O4 | 470.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 471-53-4
Molekylformel C30H46O4
Molekylvikt (g/mol) 470.69
MDL-nummer MFCD00003706,MFCD00066716
InChI-nyckel MPDGHEJMBKOTSU-YKLVYJNSSA-N
Synonym enoxolone, glycyrrhetinic acid, uralenic acid, glycyrrhetic acid, 18-beta-glycyrrhetinic acid, glycyrrhetin, arthrodont, jintan, 18beta-glycyrrhetinic acid, rhetinic acid
PubChem CID 10114
ChEBI CHEBI:30853
IUPAC-namn (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-hydroxi-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptam tyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodekahydro-1H-picen-2-karboxylsyra syra
LEDER CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 18-β-Glycyrrhetinic acid
Namnnotering 98+%
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 292°C to 295°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% max. (105°C, 4 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 3644
Specifikt rotationsförhållande +165° (20°C c=1,CHC3,on dry ba)
Specifik rotation + 165
Formel vikt 470.69
Procent renhet 98+%
Relaterade ämnen 2% max. (HPLC)
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.