Läs mer
18β-Glycyrrhetinic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16451328
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16451328 5 g -
16402366 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16451328 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0180
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress 18β-Glycyrrhetinic acid is the major bioactive component of Glycyrrhizae Radix and possesses anti-ulcerative, anti-inflammatory and antiproliferative properties.
18β-Glycyrrhetinic acid is the major bioactive component of Glycyrrhizae Radix and possesses anti-ulcerative, anti-inflammatory and antiproliferative properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 18β-Glycyrrhetinic acid
CAS 471-53-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H46O4
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (531.15 mM)
LEDER CC1(C)[C@@H](O)CC[C@]([C@@]1([H])CC[C@@]([C@@]2(CC[C@]3(CC[C@](C(O)=O)(C[C@]3(C2=C4)[H])C)C)C)5C)(C)[C@@]5([H])C4=O
Molekylvikt (g/mol) 470.68
Formel vikt 470.68
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death