Läs mer
18-Hydroxycorticosterone, MedChemExpress
Produktkod. 16443439
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16443439 1 mg
1 options
Produktkod. 16443439 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW013179
MedChemExpress 18-Hydroxycorticosterone is a corticosteroid and a derivative of corticosterone, which can lead to serious electrolyte imbalances.
18-Hydroxycorticosterone is a corticosteroid and a derivative of corticosterone, which can lead to serious electrolyte imbalances.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 18-Hydroxycorticosterone
CAS 561-65-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H30O5
Kvantitet 1 mg
LEDER O=C1CC[C@]2(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C[C@]4(CO)[C@@H](C(CO)=O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])CCC2=C1
Molekylvikt (g/mol) 362.47
Formel vikt 362.47
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism