Läs mer
Thermo Scientific™ 18 m mmagnetic Screw Cap Autosampler Vial
Produktkod. 15866251 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Silver
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Färg unitSize
15866251 Silver Paket med 100
1 options
Produktkod. 15866251 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 18MSCSTME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Available in 10 mL and 20 mL usable volumes this screw thread vial requires no tools for closure. Magnetic caps are ideal for magnetic pick up in autosamplers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg (sigill) White
Färg Silver
Material Steel
Septum Blue Silicone/Clear PTFE
För användning med (applikation) Solid Phase Micro Extraction (SPME)
Trådstil HS
Produktlinje Chromacol
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 0.2 mm
Stängningsstorlek 18 mm
Produkttyp Screw Cap (Magnetic)