Läs mer
18-Methyl Mestranol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 18-Methyl Mestranol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O2/c1-4-21-12-10-18-17-9-7-16(24-3)14-15(17)6-8-19(18)20(21)11-13-22(21,23)5-2/h2,7,9,14,18-20,23H,4,6,8,10-13H2,1,3H3/t18-,19-,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 324.2089 |