missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
18-Methyl Nandrolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 18-Methyl Nandrolone |
| CAS | 793-55-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H28 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Gon-4-en-3-one','13-ethyl-17-hydroxy-','(17β)-, Gon-4-en-3-one','13-ethyl-17β-hydroxy- (7CI,8CI), 13-Ethyl-17β-hydroxygon-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-13-ethylgon-4-en-3-one, 18-Methyl-19-nortestosterone, RU 3366, 13-Ethyl-17β-hydroxygon-4-en-3-one (18-Methylnandrolone), Levonorgestrel Imp. K (EP), Gon-4-en-3-one','13-ethyl-17-hydroxy-','(17beta)-, Gon-4-en-3-one','13-ethyl-17beta-hydroxy- (7CI,8CI), 13-Ethyl-17beta-hydroxygon-4-en-3-one, 17beta-Hydroxy-13-ethylgon-4-en-3-one, 18-Methyl-19-nortestosterone, RU 3366, 13-Ethyl-17beta-hydroxygon-4-en-3-one (18-Methylnandrolone) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-2-19-10-9-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)21/h11,14-18,21H,2-10H2,1H3/t14-,15+,16+,17-,18-,19-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-13-ethyl-17-hydroxy-2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.42 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?