missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
18-Nor-17,17-dimethyl-5a-androst-13-en-2,3a-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 18-Nor-17,17-dimethyl-5a-androst-13-en-2,3a-diol |
| CAS | 2174919-79-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 H32 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (5S,8R,9S,10S)-10,17,17-Trimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H32O2/c1-19(2)9-8-14-13-5-4-12-10-17(21)18(22)11-20(12,3)16(13)7-6-15(14)19/h12-13,16-18,21-22H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,16-,17-,18?,20-/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)CCC2=C1CC[C@H]3[C@H]2CC[C@H]4C[C@H](O)C(O)C[C@]34C |
| IUPAC-namn | (3S,5S,8R,9S,10S)-10,17,17-trimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-2,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.47 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?