Läs mer
18-Oxocortisol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 18-Oxocortisol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O6/c1-19-6-4-13(24)8-12(19)2-3-14-15-5-7-21(27,17(26)10-22)20(15,11-23)9-16(25)18(14)19/h8,11,14-16,18,22,25,27H,2-7,9-10H2,1H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20+,21-/m0/s1 |