Läs mer
18-Pentatriacontanone, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364168
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364168 25 g 25g
11374168 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041445.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Antiblockerande medel
18-Pentatriacontanone används som myrblockerande medel. Det används också som farmaceutisk intermediär och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 504-53-0
Molekylformel C35H70O
Molekylvikt (g/mol) 506.94
MDL-nummer MFCD00048491
InChI-nyckel DMCJFWXGXUEHFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 18-pentatriacontanone, stearone, heptadecyl ketone, diheptadecyl ketone, di-n-heptadecyl ketone, unii-7in8ga6m68, stearon, stearyl ketone, di-stearyl ketone, acmc-1asrl
PubChem CID 10440
IUPAC-namn pentatriakontan-18-on
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 18-Pentatriacontanone
Smältpunkt 79°C to 80°C
Färg Vitt
Linjär formel (CH3(CH2)16)2CO
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in benzene
Formel vikt 506.94
Procent renhet 85%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.