Läs mer
Fisherbrand™ 18-Place Slide Staining Brick Set, Black
Produktkod. 17784749 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Slide färgningsbricka
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
17784749 Slide färgningsbricka Varje
1 options
Produktkod. 17784749
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skjutbricka som är idealisk för färgning, sköljning och torkning i kliniska och forskningslaboratorier.
  • Hållbart konstruerad av lösningsmedelsresistent polypropenblandning
  • Halkfria silikonfötter håller brickan på plats
  • Två sätt att tömma fläckad vätska
  • Utrustad med handtagsutskärningar för enkel hantering
  • Fuktighetsbevarande brunnar för specialiserade färgningsbehov
Specifikationer
Produkttyp Slide färgningsbricka
Glidkapacitet 18
För användning med (applikation) Användning av färgning, sköljning och torkning av objektglas i mikroskop
För användning med (utrustning) Standardobjektglas för mikroskop (76 x 26 mm)
Inkluderar 1 svart bas och bricka, 1 svart lock och 2 avtappningspluggar
Kvantitet 1 st