Läs mer
BINDER™ Temperatur- och fuktighetskalibreringscertifikat (18 mätpunkter)
Handla allt BINDER ProdukterBeskrivning
- En fuktighetspunkt för mätning
- Inklusive certifikat
- Fuktighetsmätpunkt i mitten av kammaren
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | BINDER Chambers Series MKF, KMF , KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT |
| Beskrivning | Temperaturmätning 18 temperaturmätpunkter och 1 fuktighetsmätpunkt - inklusive certifikat, 18 temperaturmätpunkter och 1 fuktighetsmätpunkt i mitten av kammaren, vid 25 C / 60 % °RH eller (vid specificerade värden - för MKF, KMF , KBF, KBF P, KBF LQC, KBWF, MKFT-serien) |
| Kalibreringspunkter | 18 mätpunkter |
| Kalibreringstyp | Temperatur och luftfuktighet: 18 mätpunkter |
| Produkttyp | Kalibreringscertifikat |
| För användning med (applikation) | Temperatur- och luftfuktighetsmätning |