missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic Acid |
| CAS | 843666-40-0 |
| Molekylformel | C22H42O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Octadecanedioic Acid Mono(1,1-dimethylethyl) Ester, Octadecanedioic Acid Mono-tert-butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H42O4/c1-22(2,3)26-21(25)19-17-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16-18-20(23)24/h4-19H2,1-3H3,(H,23,24) |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 18-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-18-oxooctadecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.57 |
| Formel vikt | 370.3083 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?