Läs mer
Gosselin™ 180 ml rak behållare av polypropen med skruvlock
Produktkod. 15418844
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Blått
Naturlig
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 264
Produktkod. 15418844
Brand: Gosselin™ TP53C011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i kliniska och industriella applikationer.
  • Används i kliniska och industriella applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 180 mL
Certifikat och efterlevnad EG N 1935/2004
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Naturlig
Höjd (metrisk) 102 mm