Läs mer
Gosselin™ 180 ml rak behållare av polypropen med skruvlock
Produktkod. 15458844
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Blått
Naturlig
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 264
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Färg Stängningsfärg Förpackningsstorlek
15458844 Sterila Blått Blått Paket med 264
15428844 Icke-steril Naturlig Rött Paket med 264
15418844 Icke-steril Naturlig Blått Paket med 264
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15458844 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer TP53C021
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i kliniska och industriella applikationer.
  • Används i kliniska och industriella applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Behållare
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 180 mL
Certifikat och efterlevnad EG N 1935/2004, ISO 11137, STERIL SAL 10-3
Stängningsfärg Blått
Stängningsmaterial LDPE
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Blått
Höjd (metrisk) 102 mm