missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Testo™ 184-G1 Temperatur, luftfuktighet och chock USB Transportdatalogger

Övervaka stötar, luftfuktighet och temperatur när du transporterar känsliga produkter som elektronik, konst eller läkemedel under en obegränsad driftstid

Brand:  Testo™ 0572 1846

Produktkod. 15866741

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3385.00 SEK
    3171.00 SEK / Varje
    Spara 214.00 SEK
    6% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-10-2025
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

De Testo 184 G1 datalogger är lämplig för kylkedjetransport, övervakning av ömtåliga eller känsliga föremål och kan övervaka temperatur, luftfuktighet och stötar. Med konfiguration, rapporter, kalibreringscertifikat ombord och LED-lampor som indikerar när angivna gränser har överskridits är transportövervakning och dokumentation av känsligt gods enkelt.

Funktioner

  • Upp till 120 dagars batteritid i följd med utbytbart batteri och stor lagring som kan lagra 64 000 (temperatur/fuktighet) och 1 000 stötavläsningar
  • Stor, lättläst LCD-display
  • PDF-rapporter ger snabb åtkomst till icke-korrupterbar dokumentation - utan installerad programvara!
  • NFC (Near Field Communication) möjliggör enkel åtkomst av dokumentation med en kompatibel enhet
  • Enkel konfiguration på vilken dator som helst med förinstallerade filer
  • IP30 skyddsklass
  • GxP, ISO 9001:2008, FDA 21 CFR Part 11, EN 12830 och HACCP International-kompatibel
  • Inbyggt elektroniskt kalibreringscertifikat eliminerar besväret med att upprätthålla spårbarheten

Användningsområden

Idealisk för följande applikationer: Övervakning och dokumentation av temperatur, luftfuktighet och chock inom läkemedel och livsmedel eller någon form av logistiska tjänster.

Service

2 år

Specifikationer

Specifikationer

3 V Litium (CR2450), utbytbar
Certifierad av HACCP International, testo ComSoft CFR-programvara (V4.3 SP2 eller högre) kompatibel med CFR 21 Part 11
±0,5 °C (-0 till 70 °C),± 0,8 °C (-20 till 0 °C)
0.1% RH
44 x 12 x 97 mm
120 dagar (vid +°25 C och 15 min mäthastighet)
IP 30
0 till 100 %
0,1 °C
45 g
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
Testo™ 184-G1 Temperatur, luftfuktighet och chock USB Transportdatalogger > Mått (L x B x H): 44 x 12 x 97 mm

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.