Läs mer
18Alfa-glytyrretinsyra, TRC
Produktkod. 30402967
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402967 100 mg
30391758 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30402967 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG735005100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 18alpha-Glycyrrhetinic acid
CAS 1449-05-4
Molekylformel C30 H46 O4
Kvantitet 100 mg
Synonym Olean-12-en-29-oic acid, 3-hydroxy-11-oxo-, (3β,18α,20β)-, 18α-Olean-12-en-30-oic acid, 3β-hydroxy-11-oxo- (6CI,7CI,8CI), (3β,18α,20β)-3-Hydroxy-11-oxoolean-12-en-29-oic acid, 18-Isoglycyrrhetinic acid, 18α-Glycyrrhetic acid, 18α-Glycyrrhetinic acid, NSC 35350, STX 353, β-Glycyrrhetinic acid
InChI formel InChI=1S/C30H46O4/c1-25(2)21-8-11-30(7)23(28(21,5)10-9-22(25)32)20(31)16-18-19-17-27(4,24(33)34)13-12-26(19,3)14-15-29(18,30)6/h16,19,21-23,32H,8-15,17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,21+,22+,23-,26-,27+,28+,29-,30-/m1/s1
LEDER CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(=O)O
IUPAC-namn (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bS)-10-hydroxy-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptametyl-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodekahydro-1H-picen-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 470.68
Formel vikt 470.3396