Läs mer
18Alpha-Glycyrrhizic Acid Ammonium Salt ~85%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 18alpha-Glycyrrhizic Acid Ammonium Salt |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H62O16.H3N/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50;/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54);1H3/t19-,21+,22+,23+,24+,25+,26+,27-,28+,29+,30-,31-,34+,35+,38-,39+,40+,41-,42-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 839.4303 |