Läs mer
Thermo Scientific™ 18 mm Headspace-flaskor& Stängningar
Beskrivning
Till skillnad från flaskor med krimplock, Thermo Scientific™ National 18 mm skruvtop Headspace-flaskor kräver inga verktyg för förslutning. Tillverkade med glas av högsta kvalitet (Typ 1, Klass A) finns de med rund botten i storlekar med användbara volymer på 10mL eller 20mL. De 18 mm flaskorna har magnetiska skruvlock som möjliggör magnetisk upptagning i autosamplare med den kapaciteten. Gängning med flera varv bibehåller en tät tätning genom extrema uppvärmningscykler. Septa är blå silikon/PTFE.
Välj septa material för att möta dina behov.
- Grå butylproppar är en ekonomisk septum för applikationer med lägre °temperatur (125 C) eller lågtryck.
- Grå PTFE/Röd gummisepta är ett ekonomiskt val där en PTFE-barriär önskas.
- PTFE/White Silicone PurePack Septa för allmän analys av flyktiga ämnen.
- Grå PTFE/gjuten svart butyl septa ger en mer positiv tätning mot förlust av fasta gaser.
- PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reducerar bakgrund från extraherbara ämnen eller avgasning av flyktiga föroreningar.
- Black Rubber septum är ett ekonomiskt val för applikationer där minskade nivåer av ångpenetration önskas.
Omonterade bekvämlighetssatser Nationella
och Chromacol Headspace omonterade bekvämlighetssatser sparar tid under provberedningen och inkluderar matchade mängder flaskor och silveraluminiumförslutningar med förmonterade septa för extra bekvämlighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Silver |
| Beskrivning | 18 mm magnetisk skruvlock, 8 mm hål |
| Diameter (metrisk) öppning | 18 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 18 mm |
| Färg | Silver |
| Material | Stål |
| Stängningsmaterial | Stål |
| Förslutningstyp | Skruvlock (magnetisk, öppen topp) |
| Kvantitet | 125 |
| Typ | Magnetisk skruvkork |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.