Läs mer
Thermo Scientific™ 18 mm Headspace-flaskor& Stängningar
Produktkod. 11911533
Färg:
Blått
Blått, Grå, Silver
Blått, Silver
Blå, Silver, Silver
Clear
Klart
Silver
Silver, Blå, Blue
Silver, Röd, Red
Förslutningstyp:
Endast septum
Skruvkork (magnetisk) med septum
Skruvlock
Skruvlock (magnetisk, öppen topp)
Material:
Glas
Glass
Klorbutyl, PTFE, Stål
PTFE, Silikon
PTFE, Silikon, Stål
PTFE, silikon, stål, Silicone, Steel
Silikon, PTFE, stål, PTFE, Steel
Stål
Typ:
18 mm skruvlocksflaska med topputrymme
Magnetisk skruvkork
Septum för stängning
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Produktkod. 11911533
Brand: Thermo Scientific™ C402018
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Flaskor finns tillgängliga i 10mL och 20mL användbara volymer med skruvgänga förslutningsstilar som inte kräver några verktyg för förslutning.
Till skillnad från flaskor med krimplock, Thermo Scientific™ National 18 mm skruvtop Headspace-flaskor kräver inga verktyg för förslutning. Tillverkade med glas av högsta kvalitet (Typ 1, Klass A) finns de med rund botten i storlekar med användbara volymer på 10mL eller 20mL. De 18 mm flaskorna har magnetiska skruvlock som möjliggör magnetisk upptagning i autosamplare med den kapaciteten. Gängning med flera varv bibehåller en tät tätning genom extrema uppvärmningscykler. Septa är blå silikon/PTFE.
Choose septa materials to meet your needs.
  • Gray Butyl Stoppers are an economical septum for lower temperature (125°C) or low-pressure applications.
  • Gray PTFE/Red Rubber Septa are an economical choice where a PTFE barrier is desired.
  • PTFE/White Silicone PurePack Septa for general volatiles analysis.
  • Gray PTFE/Molded Black Butyl Septa offer a more positive seal against loss of fixed gases.
  • PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reduces background from extractables or outgassing of volatile contaminants.
  • The Black Rubber septum is an economical choice for applications where reduced levels of vapor penetration are desired.
Unassembled convenience kits
National and Chromacol Headspace Unassembled Convenience Kits save time during sample preparation and include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa for added convenience.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 18mm Screw Top Headspace Vial
Diameter (metrisk) öppning 18 mm
Diameter (metrisk) Inre 22.5 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 22.5 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 21 mL
Basstil Round Bottom
Volym (metrisk) Totalt 12 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 46 mm
Kvantitet 125
Typ 18 mm skruvlocksflaska med topputrymme
Stängningsstorlek 18 mm
Markeringspunkt No
Volym (metrisk) Användbar 10 mL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.