Läs mer
Thermo Scientific™ 18 mm Headspace Vials-stängningar &
Beskrivning
Till skillnad från flaskor med krimplock, Thermo Scientific™ National 18 mm skruvtop Headspace-flaskor kräver inga verktyg för förslutning. Tillverkade med glas av högsta kvalitet (Typ 1, Klass A) finns de med rund botten i storlekar med användbara volymer på 10mL eller 20mL. De 18 mm flaskorna har magnetiska skruvlock som möjliggör magnetisk upptagning i autosamplare med den kapaciteten. Gängning med flera varv bibehåller en tät tätning genom extrema uppvärmningscykler. Septa är blå silikon/PTFE.
Välj septa-material för att passa dina behov.
- Grå butylstoppare är en ekonomisk septum för applikationer vid lägre temperatur (125 °C) eller vid lågt tryck.
- Grå PTFE/röda gummiseptor är ett ekonomiskt val där en PTFE-barriär önskas.
- PTFE/White Silicone PurePack Septa för allmän analys av flyktiga ämnen.
- Grå PTFE/Molded Black Butyl Septa ger en mer positiv tätning mot förlust av fasta gaser.
- PTFE/Blå högrenhet silikonseptum minskar bakgrunden från extraktbara ämnen eller utgasning av flyktiga föroreningar.
- Black Rubber Septum är ett ekonomiskt val för tillämpningar där minskad ångpenetration önskas.
Omonterade bekvämlighetskits
National och Chromacol Headspace Unassembled Convenience Kits sparar tid vid provförberedelse och inkluderar matchade mängder av ampuller och silveraluminiumförseglingar med förmonterade septor för ökad bekvämlighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) öppning | 18 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 22.5 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22.5 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 12 mL |
| Basstil | Rund botten |
| Volym (metrisk) Totalt | 12 mL |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Kvantitet | 125 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.